H357
6092004, human mouth, Polygonal
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
H357, 06092004
Source biologique
human mouth
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Polygonal
Produits
Not specified
Récepteurs
TGFbeta type I receptor, TGFbeta II receptor, TGFbeta III receptor
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage