NTERA-2 clone D1 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 1071221, human testis, Epithelial
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human testis
Conditionnement
tube of 5 μg 01071221-DNA-5UG
pkg of vial of cells 01071221-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Aneuploid
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 11,12,13
D5S818: 9,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 18,19
Milieu de culture
Procédure de repiquage