C9243
Anti-CHIP (extrémité C-terminale) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CHIP, carboxy terminus of Hsp70p-interacting protein, Anti-HSPABP2, Anti-NY-CO-7, Anti-STUB1, Anti-UBOX1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/test using HEK-293T cells lysate and mouse brain extract (S2 fraction)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STUB1(10273)
mouse ... Stub1(56424)
rat ... Stub1(287155)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Anticorps
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable