C6930
Monoclonal Anti-Cytokeratin Peptide 19 antibody produced in mouse
clone A53-B/A2, tissue culture supernatant
Synonyme(s) :
Anti-CK19, Anti-K19, Anti-K1CS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
tissue culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A53-B/A2, monoclonal
Poids mol.
antigen 40 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:50 using formalin-fixed, paraffin-embedded, human tissue sections
microarray: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT19(3880)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- for immunoblotting, for immunocytochemistry,
- for immunofluorescence,
- as a marker of premalignant lesions of the oral epithelium, to label cytokeratin in formalin-fixed or Carnoy-fixed, paraffin embedded tissue and in frozen sections of human tissue, to label simple epithelia and basal cells of noncornifying stratified squamous epithelia.
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable