C-12004
Normal Human Epidermal Keratinocytes (NHEK)
Adult, single donor, 500,000 proliferating cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human epidermis
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Morphologie
( epidermal)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Origine de la lignée cellulaire
Application
Qualité
Avertissement
Procédure de repiquage
Autres remarques
Produits recommandés
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Primary human keratinocytes and serum-free keratinocyte growth media for the feeder cell-free in vitro cultivation of epidermal keratinocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Primary human keratinocytes and serum-free keratinocyte growth media for the feeder cell-free in vitro cultivation of epidermal keratinocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.