B7810
Anti-BOB.1/OBF.1 antibody, Mouse monoclonal
clone Wue-AC5, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Wue-AC5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using total cell extract of human Burkitt lymphoma cell line
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POU2AF1(5450)
mouse ... Pou2af1(18985)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable