Principaux documents
B0311
Sigma-Aldrich
Bmx Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Bone Marrow Kinase X-Linked
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥85% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
≥10 units/mg protein
Poids mol.
~110 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... BMX(660)
Actions biochimiques/physiologiques
The BMX gene encodes a novel non-receptor tyrosine kinase, which may play a role in the growth and differentiation of hematopoietic cells. Bmx induces the activation of the Stat-signaling pathway.
Définition de l'unité
Kinase activity is measured as the molar amount of phosphate incorporated into Poly Glu-Tyr substrate per minute per mg protein at 30 °C using a final concentration of 50 μM [32P]-ATP.
Forme physique
Solution of 50 μL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable