Principaux documents
AXYPCR384M2CS
PCR microplate for ABI 3730, 3100 and MJ Thermocyclers
384 well, sterile
Synonyme(s) :
384 multiwell plate
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Matériaux
clear plate
clear polypropylene wells
Stérilité
sterile
Conditionnement
case of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc
Corning
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
384 wells
Volume de travail
50 mL
Adéquation
suitable for PCR