Principaux documents
AXYP96450RBK
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom black polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
Synonyme(s) :
96 multiwell plate
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
round bottom black polypropylene wells
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc P-96-450R-BK
Corning
Conditionnement
pkg of 10x5plates/cs
Volume maximum
500 μL
Taille
96 wells
Volume de travail
450 μL
Type de liaison
non-treated surface