AMAB91821
Anti-WFDC2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL12917, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
dJ461P17.6,EDDM4,HE4,WAP5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL12917, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Validation améliorée
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:20-1:50
Isotype
IgG1
Numéro d'accès Ensembl | humain
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... WFDC2(10406)
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Séquence
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1