Principaux documents
ADAPA481550-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 5 x 50 mL conical tubes, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Matériaux
conical bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 5 x 50 mL conical tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638769 (NA)
Paramètres
3,100 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
122 mm
Diamètre
31 mm
Compatibilité
for use with 500 mL rectangular bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG