A9971
2-Aminobenzoyl-Ala-Phe-Ala-Phe-Asp-Val-Phe-Tyr(NO2)-Asp
powder, >90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Anthraniloyl-Ala-Phe-Ala-Phe-Asp-Val-Phe-3-nitro-Tyr-Asp-OH
Produits recommandés
product name
2-Aminobenzoyl-Ala-Phe-Ala-Phe-Asp-Val-Phe-Tyr(NO2)-Asp, >90% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
>90% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
1258.31
Solubilité
1% ammonia: soluble 1 mg/mL, clear, yellow
Température de stockage
−20°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.