A5566
Monoclonal Anti-α1-Acid Glycoprotein antibody produced in mouse
clone AGP-47, ascites fluid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AGP-47, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human, baboon (weakly)
Ne doit pas réagir avec
canine, bovine
Technique(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:10,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ORM1(5004)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable