A3104
A-331440 L-tartrate hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
4′-[3-[3(R)-Dimethylamino-1-pyrrolidinyl]propoxy]-[1,1-biphenyl]-4′-carbonitrile L-tartrate hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
methanol: insoluble
Auteur
Abbott
Chaîne SMILES
[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN(C)[C@@H]1CCN(CCCOc2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)C#N)C1
InChI
1S/C22H27N3O.C4H6O6.H2O/c1-24(2)21-12-14-25(17-21)13-3-15-26-22-10-8-20(9-11-22)19-6-4-18(16-23)5-7-19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h4-11,21H,3,12-15,17H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t21-;1-,2-;/m11./s1
Clé InChI
BWZMVOINNVPOGW-LZXZYUBDSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.