89870
Toluène 2,4-diisocyanate
purum, suitable for electron microscopy, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Tolylène 2,4-diisocyanate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
electron microscopy: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.567
Point d'ébullition
124-126 °C/18 mmHg (lit.)
251 °C (lit.)
Pf
19.5-21.5 °C (lit.)
Densité
1.21 g/mL at 20 °C
1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Clé InChI
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup