51667
8-Heptadecene
≥96.0% (mixture of isomers (cis+trans), GC)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (mixture of isomers (cis+trans), GC)
Forme
solid
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCC
InChI
1S/C17H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h15,17H,3-14,16H2,1-2H3/b17-15+
Clé InChI
BIQKRILZMDQPHI-BMRADRMJSA-N
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable