Principaux documents
241R-1
Sigma-Aldrich
Cycline D1 (SP4)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP4, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (241R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (241R-15)
bottle of 1 mL predilute (241R-17)
vial of 1 mL concentrate (241R-16)
bottle of 7 mL predilute (241R-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
dilution
1:100-1:500
Isotype
IgG
Contrôle
mantle cell lymphoma
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
nuclear
Informations sur le gène
human ... CCND1(595)
Description générale
La cycline D1, l′un des principaux régulateurs du cycle cellulaire, est un proto-oncogène putatif surexprimé dans un grand éventail de néoplasmes humains. Les cyclines sont des protéines qui gouvernent les transitions entre les différentes phases du cycle cellulaire, en régulant l′activité des kinases cycline-dépendantes. L′expression de la cycline D1 est maximale au milieu ou à la fin de la phase G1 du cycle cellulaire, suite à la stimulation des facteurs de croissance. L′anticorps anti-cycline D1 a été employé avec succès et constitue un outil prometteur pour les études portant sur la biologie du cycle cellulaire et les anomalies liées au cancer. Cet anticorps permet de distinguer les lymphomes à cellules du manteau (positifs pour la cycline D1) des lymphomes folliculaires et du type LLC (leucémie lymphoïde chronique) ou lymphome lymphocytaire à petites cellules (négatif pour la cycline D1). La leucémie à tricholeucocytes et le myélome à plasmocytes peuvent exprimer la cycline D1, mais à de faibles niveaux.
Qualité
IVD
IVD
IVD
RUO
Liaison
Des lames de contrôle positives pour SOX-10, référence 383S, sont disponibles pour l′immunohistochimie (sections fixées au formol et incluses en paraffine).
Forme physique
En solution dans du tampon Tris à pH 7,3-7,7 avec 1 % de BSA et <0,1 % d′azide de sodium
Notes préparatoires
Télécharger les instructions d'utilisation spécifiques au lot et au format de votre produitRemarque : Cette opération nécessite un code qui figure sur l'emballage ou l'étiquette du produit.
Autres remarques
Pour une assistance technique, veuillez contacter le 800-665-7284 ou envoyer un email à l′adresse service@cellmarque.com.
Informations légales
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Roman Kodet et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 442(6), 538-547 (2003-05-03)
Mantle cell lymphoma (MCL) is a clinicopathological entity characterized by an aggressive clinical course, morphological features, and overexpression of cyclin D1 due to juxtaposition of the bcl-1 locus (and CCND1 gene coding for the cyclin D1) to the IgH gene.
R C Hankin et al.
Archives of pathology & laboratory medicine, 123(12), 1182-1188 (1999-12-03)
This article summarizes the most useful ancillary immunohistochemical and molecular assays for use in the diagnosis of mantle cell lymphoma. The English language literature was surveyed, with an emphasis on recent publications, for articles presenting key advances in the molecular
Y Yatabe et al.
Blood, 95(7), 2253-2261 (2000-03-25)
Mantle cell lymphoma (MCL) is a distinct clinicopathologic entity of non-Hodgkin's lymphoma, characterized by a monotonous proliferation of small to medium-sized lymphocytes with co-expression of CD5 and CD20, an aggressive and incurable clinical course, and frequent t(11;14)(q13;q32) translocation. We examined
J Bartkova et al.
Cancer research, 55(4), 949-956 (1995-02-15)
D-type cyclins are proto-oncogenic cell cycle regulators implicated in the pathogenesis of several types of cancer. Amplification of the cyclin D1 gene has been described in 30-50% of human head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). Using immunohistochemistry on archival
J Lukas et al.
Molecular and cellular biology, 15(5), 2600-2611 (1995-05-01)
To elucidate the regulator-versus-target relationship in the cyclin D1/cdk4/retinoblastoma protein (pRB) pathway, we examined fibroblasts from RB-1 gene-deficient and RB-1 wild-type littermate mouse embryos (ME) and in human tumor cell lines that differed in the status of the RB-1 gene.