150-500
Skeletal Muscle Cell Basal Medium (500ml)
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
1 yr
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Basal Medium without Growth Supplement
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Nature communications, 8, 14425-14425 (2017-02-10)
The properties of graphene open new opportunities for the fabrication of composites exhibiting unique structural and functional capabilities. However, to achieve this goal we should build materials with carefully designed architectures. Here, we describe the fabrication of ceramic-graphene composites by