77399
Petroleum ether
bp 30-40 °C, low boiling point hydrogen treated naphtha, puriss. p.a.
Synonyme(s) :
Petroleum benzin
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
25.8 psi
Description
dist. (ASTM D86-87) >= 95% between 30 and 40°C
Qualité
puriss. p.a.
Forme
liquid
Impuretés
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% benzene (GC)
≤0.02% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Indice de réfraction
n20/D 1.357
pb
30-40 °C
Densité
0.63 g/mL at 20 °C
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-56.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-49 °C - closed cup