60541
Potassium tetraborate tetrahydrate
purum p.a., ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Potassium biborate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Essai
≥99.0% (T)
Forme
powder
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
O.O.O.O.[K+].[K+].[O-]B([O-])OB1OB(OB=O)O1
InChI
1S/B4O7.2K.4H2O/c5-1-8-3-10-4(11-3)9-2(6)7;;;;;;/h;;;4*1H2/q-2;2*+1;;;;
Clé InChI
FZICZLCGJZRAHS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable