334278
Molecular sieves, 3 Å
pellets, 3.2 mm
Synonyme(s) :
Molekularsieb UOP Typ 3A
About This Item
Formule linéaire :
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23201100
eCl@ss :
32110204
Nomenclature NACRES :
NB.24
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable