31248
Chlorure de potassium
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-100.5%
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Qualité
puriss. p.a.
Essai
99.5-100.5%
Forme
crystalline powder
Impuretés
acidic or alkalic reac. substances, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.003% free acid (as HCl)
≤0.003% free alkali (as KOH)
≤0.005% water insolubles
Perte
≤0.2% loss on drying, 130 °C
pH
5-8 (20 °C, 5%)
Pf
770 °C (lit.)
Densité
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤100 mg/kg
iodide (I-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Adéquation
corresponds for appearance of solution
Chaîne SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable