25023
Acetate de sodium
puriss., anhydrous, ≥98%, powder
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
Pureté
≥98%
Forme
powder
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Impuretés
≤0.002% heavy metals (as Pb)
Perte
≤1% loss on drying, 120 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 5%)
pKa
4.76 (acetic acid)
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable