244155
Sodium chlorite
technical grade, 80%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
80%
Forme
flakes
powder or crystals
pH
10-11 (20 °C, 100 g/L)
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]Cl=O
InChI
1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
spleen
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable