Principaux documents
24194
Sigma-Aldrich
Ethanol (denatured)
≥98% (GC), absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC)
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Beilstein:
1718733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
15101802
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥98% (GC)
pb:
78 °C (lit.)
Pression de vapeur:
44.6 mmHg ( 20 °C)
Nom du produit
Éthanol, absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC), ≥98% (GC)
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
Qualité
absolute
denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC)
Essai
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Durée de conservation
~5 yr
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Disponibilité
available only in Switzerland
Impuretés
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.2% water (Karl Fischer)
0.001% bitrex
0.5-1.5 % (v/v) methyl ethyl ketone (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
pb
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (completely)
Adéquation
corresponds for identity
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Note de bas de page
1La distribution et l′utilisation de l′alcool éthylique en Suisse nécessite une licence émise par la Régie fédérale des alcools.
Clause de non-responsabilité
Distribution and use of ethyl alcohol require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Physicochemical Properties of SnO2-Sb2 O 5 Films Prepared by the Spray Pyrolysis Technique.
Correa-Lozano B, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 143(1), 203-209 (1996)
Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their pheophytins in ethanol.
J F Wintermans et al.
Biochimica et biophysica acta, 109(2), 448-453 (1965-11-29)
Synthesis of ZnO nanorod and the annealing effect on its photoluminescence property.
Wu L, et al.
Opt. Mater., 28(4), 418-422 (2006)
50-Hz extremely low frequency electromagnetic fields enhance cell proliferation and DNA damage: possible involvement of a redox mechanism.
Wolf FI, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1743(1), 120-129 (2005)
Christophe Tastet et al.
Proteomics, 3(2), 111-121 (2003-02-26)
Several zwitterionic detergents differing in their polar heads, linker parts and hydrophobia tail were synthesized and evaluated for their efficiency in protein solubilizers for two-dimensional electrophoresis. A model system consisting of human red blood cell ghosts was used for this