14714
Cesium
purum, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 279 °C)
Qualité
purum
Pureté
≥99.5%
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
19 μΩ-cm, 0°C
Point d'ébullition
705 °C (lit.)
Pf
28.5 °C (lit.)
Densité
1.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cs]
InChI
1S/Cs
Clé InChI
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Application
Alkali modifier for hydrogenation catalysts
Reactant involved in synthesis of pseudo-hollandite chromium tellurides
Catalyst for ammonia synthesis, investigations of in situ cesium reduction
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable