Principaux documents
W381812
Sigma-Aldrich
L-Alanine
natural, FG
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.09
Numéro FEMA:
3818
Beilstein:
1720248
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
17.002
Propriétés organoleptiques:
sweet
Qualité:
FG
Halal
Kosher
natural
Source biologique:
corn
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
corn
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.320
Application(s)
flavors and fragrances
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
sweet
Chaîne SMILES 
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Clé InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Patrycja Puchalska et al.
Cell metabolism, 29(2), 383-398 (2018-11-20)
Metabolic plasticity has been linked to polarized macrophage function, but mechanisms connecting specific fuels to tissue macrophage function remain unresolved. Here we apply a stable isotope tracing, mass spectrometry-based untargeted metabolomics approach to reveal the metabolome penetrated by hepatocyte-derived glucose and
Markus Mund et al.
Cell, 174(4), 884-896 (2018-07-31)
Clathrin-mediated endocytosis is an essential cellular function in all eukaryotes that is driven by a self-assembled macromolecular machine of over 50 different proteins in tens to hundreds of copies. How these proteins are organized to produce endocytic vesicles with high precision