PHR8747
Hydromorphone Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
7,8-didehydro-4,5alpha-epoxy-3-hydroxy-17-methylmorphinan-6-one perchlorate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 25 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable