PHR3719
Moexipril Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Moexipril diketopiperazine, (S)-Ethyl 2-{(3S,11aS)-8,9-dimethoxy-3-methyl-1,4-dioxo-3,4-dihydro-1H-pyrazino[1,2-b]isoquinolin-2(6H,11H,11aH)-yl}-4-phenylbutanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1445619
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
InChI
1S/C27H32N2O6/c1-5-35-27(32)21(12-11-18-9-7-6-8-10-18)29-17(2)25(30)28-16-20-15-24(34-4)23(33-3)14-19(20)13-22(28)26(29)31/h6-10,14-15,17,21-22H,5,11-13,16H2,1-4H3/t17-,21-,22-/m0/s1
Clé InChI
UYPPDNXTLSUNRF-HSQYWUDLSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable