PHR2590
Thimerosal Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2,2′-Dithiodibenzoic acid, 2-Carboxyphenyl disulfide, Bis(2-carboxyphenyl) disulfide, Dithiosalicylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1659001
Famille d'API
thimerosal
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 100 mg
Pf
287-290 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H10O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable