Principaux documents
H147
Supelco
Hydroxybufuralol maleate salt
analytical standard, solid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H23NO3 · C4H4O4
Poids moléculaire :
393.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: soluble
ethanol: soluble
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(O)c1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO3.C4H4O4/c1-10(18)12-7-5-6-11-8-14(20-15(11)12)13(19)9-17-16(2,3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,10,13,17-19H,9H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
UCHVLIWUAUXBBC-BTJKTKAUSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Actions biochimiques/physiologiques
Metabolite of bufuralol; product of microsomal oxidation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable