ERMCE100
Fish tissue (HCB and HCBD)
ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Hexachlorobenzene (HCB) and hexachlorobutadiene (HCBD)
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMCE100
ERMCE100
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3