Principaux documents
ERMCD200
Bladderwrack, Fucus vesiculosus (trace metals)
ERM®, certified reference material
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Format
matrix material
Description générale
Certified for the mass fractions of As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se and Zn
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMCD200
Autres remarques
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable