ERMAD415
NK603 pDNA calibrant
ERM®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMAD415
ERMAD415
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable