CRM029
Trace Metals - Sewage Sludge 2
pkg of 50 g (dry)
Synonyme(s) :
Sludge matrix CRM, trace metals
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 g (dry)
Fabricant/nom de marque
RTC CRM029-050
Technique(s)
AAS: suitable
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3