Principaux documents
BCR354
ZnAl4 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
Synonyme(s) :
Aluminum-zinc alloy
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Forme
disc
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR354
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable