Principaux documents
ARK2157
SAFC
Ethanol solution
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Beilstein:
1718733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Niveau de qualité
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F
Point d'éclair (°C)
40 °C