A0496020
Aminoglutethimide impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3,3′-(Azodi-4,1-phenylene)bis[3-ethyl-2,6-piperidinedione], 3,3′-[Diazenediylbis(4,1-phenylene)]bis(3-ethylpiperidine-2,6-dione), Azoglutethimide
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
aminoglutethimide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable