Principaux documents
92940
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(III)
purum, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Antimony(III)triphenyl, Triphenylstibine
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3Sb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.07
Beilstein:
3608108
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: antimony
reagent type: catalyst
pb
377 °C (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
53-55 °C
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)[Sb](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
Clé InChI
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup