Key Documents
78724
Supelco
α-Hexylcinnamaldehyde
reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=C[(CH2)5CH3]CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.55 (lit.)
Point d'ébullition
174-176 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)\C(CCCCCC)=C\c1ccccc1
InChI
1S/C15H20O/c1-2-3-4-6-11-15(13-16)12-14-9-7-5-8-10-14/h5,7-10,12-13H,2-4,6,11H2,1H3/b15-12+
Clé InChI
GUUHFMWKWLOQMM-NTCAYCPXSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup