78645
Levetiracetam
analytical standard
Synonyme(s) :
(αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 2(S)-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -90±5°, c = 1 in acetone
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
Clé InChI
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
Informations sur le gène
human ... CACNA1B(774) , SV2A(9900)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable