Principaux documents
77088
Supelco
Redox standard
358 mV
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Description
redox potential: 358 mV ±5 mV, 25°C
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Description générale
The value is the potential of a platinum electrode versus an Ag/AgCl reference in 3M potassium chloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable