6900000140BC
BIOHAZARD WASTE BAGS (BOX OF 10)
BioControl Systems, for use with Gemini®
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NA.84
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 10 units
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems
Gemini®
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with Gemini®
Température de stockage
room temp
Informations légales
Gemini is a registered trademark of Stratec
Les clients ont également consulté
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
6900000140 |