68186
Benzylpenicilloic acid disodium salt, mixture of epimeres
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Carboxy-5,5-dimethyl-α-[(2-phenylacetyl)amino]-2-thiazolidineacetic acid disodium salt, Penicilloic acid disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Format
neat
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1C(NC(C1(C)C)C(=O)O)C(NC(=O)Cc2ccccc2)C(=O)O
InChI
1S/C16H20N2O5S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(24-16)11(14(20)21)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-13,18H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)
Clé InChI
HCYWNSXLUZRKJX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable