Principaux documents
60470
Sigma-Aldrich
Potassium permanganate
purum p.a., ≥99.0% (RT), fine crystals
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
KMnO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352312
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.0% (RT)
Qualité
purum p.a.
Essai
≥99.0% (RT)
Forme
fine crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Traces d'anions
chloride, chlorate (as Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Clé InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Application
Suitable for heterogeneous oxidations.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Brain
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1097-1097 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 227-227 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1047-1047 (1994)
Crown polyether chemistry. Potassium permanganate oxidations in benzene.
Sam DJ and Simmons HE.
Journal of the American Chemical Society, 94(11), 4024-4025 (1972)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 622-622 (1994)