42583
Lavandulol
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥90.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤5.0% water (Karl Fischer)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)=CCC(C(C)=C)CO
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)5-6-10(7-11)9(3)4/h5,10-11H,3,6-7H2,1-2,4H3
Clé InChI
CZVXBFUKBZRMKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F
Point d'éclair (°C)
98 °C