36018
Fehling′s reagent I for sugars
reag. Ph. Eur., for determination of sugar, solution I: copper(II) sulfate
Synonyme(s) :
Copper(II) sulfate solution, Cupric sulfate solution acc. to Fehling, Cupric sulfate standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for determination of sugar
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Concentration
17.6 g/L±0.1 g/L Cu
Densité
1.038-1.060 g/mL at 20 °C
Adéquation
in accordance for application
Application(s)
food and beverages
general analytical
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable