Principaux documents
32965
Supelco
Bentazon-d7
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-Isopropyl-d7-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10D7H5N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N1C(=O)c2ccccc2NS1(=O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11H,1-2H3/i1D3,2D3,7D
Clé InChI
ZOMSMJKLGFBRBS-QXMYYZBZSA-N
Description générale
Bentazon-d7 is a deuterated form of bentazon, typically used for environmental and food residue analysis.
Application
Bentazon-d7 may be used as an internal standard for the determination of bentazon in shellfish by ultra-high performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Fast analysis of relevant contaminants mixture in commercial shellfish
Alvarez-Mu?oz D, et al.
Talanta (2019)