Principaux documents
328634
Sigma-Aldrich
NMP
anhydrous, 99.5%
Synonyme(s) :
1-méthyl-2-pyrrolidone, N-méthyl-2-pyrrolidone, M-PYROL, NMP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.13
Beilstein:
106420
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
1-Méthyl-2-pyrrolidinone, anhydrous, 99.5%
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Essai
99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
518 °F
Limite d'explosivité
9.5 %
Impuretés
<0.005% water
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
pb
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−24 °C (lit.)
Densité
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clé InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Application
La 1-méthyl-2-pyrrolidinone peut servir de solvant dans les procédés suivants :
  • Préparation de 2-arylbenzothiazoles et de 2-alkylbenzothiazoles
  • Réaction de couplage d′Ullmann permettant de coupler des halogénures d'aryle et des phénols pour former des éthers d′Ullmann en présence de 2,2,6,6-tétraméthylheptane-3,5-dione
  • Réaction de couplage croisé de Stille permettant de coupler des halogénures d′aryle avec des organostannanes, sur un catalyseur Pd/C et en présence d′iodure de cuivre en guise de cocatalyseur
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Autres remarques
Les récipients Pure-Pac® II requièrent l'utilisation de coupleurs de vanne Macro de Micro Matic, réf. Z560723 pour la distribution des solvants.
Informations légales
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
En option
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Stille couplings catalyzed by palladium-on-carbon with CuI as a cocatalyst: Synthesis of 2-(4'-acetylphenyl)thiophene
Liebeskind LS and Pe?a-Cabrera E
Organic Syntheses, 77, 135-135 (2000)
Guohua Hu et al.
Nature communications, 8(1), 278-278 (2017-08-19)
Black phosphorus is a two-dimensional material of great interest, in part because of its high carrier mobility and thickness dependent direct bandgap. However, its instability under ambient conditions limits material deposition options for device fabrication. Here we show a black
Densities, viscosities, speeds of sound, and relative permittivities for water+ cyclic amides (2-pyrrolidinone, 1-methyl-2-pyrrolidinone, and 1-vinyl-2-pyrrolidinone) at different temperatures.
George J and Sastry NV.
Journal of Chemical and Engineering Data, 49(2), 235-242 (2004)
Preparation of 1-methoxy-2-(4-methoxyphenoxy)benzene
Buck E and Song ZJ
Organic Syntheses, 82, 69-69 (2005)
Effects of additional multiwall carbon nanotubes on impact behaviors of LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2 battery electrodes.
Le AV, et al.
Journal of Applied Physics, 118(8), 085312-085312 (2015)