32517
Sulfamerazine-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)benzene-13C6-sulfonamide, N1-(4-Methylpyrimidin-2-yl)sulfanilamide-13C6
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
Cc1ccnc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)n1
InChI
1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2+1,3+1,4+1,5+1,9+1,10+1
Clé InChI
QPPBRPIAZZHUNT-PBZDKDNVSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable